Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
4024, Plastová láhev, 1 kg
Katalogové číslo 21253.290
Toxický
Korozi způsobující
Dodavatel:   VWR Chemicals
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
Katalogové číslo 21253.290
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  1341-49-7
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
Hydrogendifluorid amonný ≥97%, TECHNICAL
4024, Plastová láhev, 1 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  1341-49-7
Price
2 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
  • Číslo CAS:1341-49-7
  • Vzorec:NH₄HF₂
  • MDL číslo:MFCD00012018
  • Molecular Weight:57.04
  • Merck Index:13,00498
  • Bod tání:127 °C
  • Hustota:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-676-4
  • UN:1727
  • ADR:8,II
  •  :Density: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 97 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024