Agar, powder, TECHNICAL
4024, Plastová láhev, 1 kg
Dodavatel: VWR Chemicals
Přejít na:
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
Synonyma: Agar Agar
- Číslo CAS:9002-18-0
- MDL číslo:MFCD00081288
- Merck Index:13,00184
- Bod tání:90 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:232-658-1
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Informace o balení
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Identifikace:splňuje test
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024