Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar, powder, TECHNICAL
Agar, powder, TECHNICAL
3545, Plastová láhev, 250 g
Katalogové číslo 20768.235
Dodavatel:   VWR Chemicals
Agar, powder, TECHNICAL
Katalogové číslo 20768.235
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  9002-18-0
Agar, powder, TECHNICAL
Agar, powder, TECHNICAL
3545, Plastová láhev, 250 g
Přejít na:
Číslo CAS:  9002-18-0
Price
2 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 g
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
Synonyma:  Agar Agar
  • Číslo CAS:9002-18-0
  • MDL číslo:MFCD00081288
  • Merck Index:13,00184
  • Bod tání:90 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:232-658-1
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Identifikace:
    splňuje test
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    250 g
  • Sekvence:
    3545