Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
Conductivity standards
20, Sodium chloride standard solution, 10 246 mg/l NaCl, 18 000 µS/cm, 100 mL
Katalogové číslo HACH2307442
Dodavatel:   Hach
Conductivity standards
Katalogové číslo HACH2307442
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Conductivity standards
Conductivity standards
20, Sodium chloride standard solution, 10 246 mg/l NaCl, 18 000 µS/cm, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
971,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Sodium chloride standard solution, 10 246 mg/l NaCl
  • Sekvence:
    20
  • Vodivost:
    18 000 µS/cm