Aceton ≥99%, TECHNICAL
5037, Plastová láhev, 1 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Katalogové číslo 20063.296
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS: 67-64-1
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Číslo CAS:67-64-1
- Vzorec:CH₃COCH₃
- MDL číslo:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08
- Merck Index:13,00067
- Bod varu:56,2 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–95,4 °C
- Hustota:0,792 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:<–20 °C (ot. pohárek)
- UN:1090
- ADR:3,II
- :Density: 0,792 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:200-662-2
- REACH:01-2119471330-49
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže10L Plastic drum for liquids DIN 51 UN (ZPACK13951000) 1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951025)
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:Min. 99 %
- IR Spectrum:Passes test
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Cat. No.:20063.296
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health