Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity standards
Conductivity standards
03, Conductivity standard solution, 85,47 mg/l TDS, 180 µS/cm, 100 mL
Katalogové číslo HACH2307542
Dodavatel:   Hach
Conductivity standards
Katalogové číslo HACH2307542
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Conductivity standards
Conductivity standards
03, Conductivity standard solution, 85,47 mg/l TDS, 180 µS/cm, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Conductivity standard solution, 85,47 mg/l TDS
  • Sekvence:
    03
  • Vodivost:
    180 µS/cm
Specifikace