Orders LinkContactUsLinkComponent
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
52, COD calibration solution 300 mg/L, 500 mL
Katalogové číslo 705-0049
Dodavatel:   Hach
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
Katalogové číslo 705-0049
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
52, COD calibration solution 300 mg/L, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    COD calibration solution 300 mg/L
  • Sekvence:
    52