Orders LinkContactUsLinkComponent
Calcium standard solution
02, Kalcium, Ca, 10000 mg/L, 2% HCl, 16
Katalogové číslo HACH218710
Dodavatel:   Hach
Calcium standard solution
Katalogové číslo HACH218710
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Calcium standard solution
Calcium standard solution
02, Kalcium, Ca, 10000 mg/L, 2% HCl, 16
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 180,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 16 KS
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in calcium hardness determinations.
Specifikace
Specifikace
  • Koncentrace:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    2% HCl
  • Bal.:
    16
  • Sekvence:
    02
  • Nástavec:
    Kalcium
  • Symbol:
    Ca
Specifikace