Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
09, 7,00, ±0,02, Fosfát, Žlutá, 25 °C, 250
Katalogové číslo HACH2227064
Dodavatel:   Hach
Buffer powder pillows
Katalogové číslo HACH2227064
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
09, 7,00, ±0,02, Fosfát, Žlutá, 25 °C, 250
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
8 870,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 KS
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
  • Fresh and reliable
  • No danger of contamination
  • Traceable to NIST standards
Delivery information: The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Specifikace
Specifikace
  • Typ pH pufru:
    Fosfát
  • Bal.:
    250
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Barva:
    Žlutá
  • Sekvence:
    09
  • Přesnost pH:
    ±0,02
  • Hodnota pH:
    7,00