Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
Katalogové číslo 28794.364
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Dodavatel:   VWR Chemicals
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Katalogové číslo 28794.364
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  30525-89-4
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
Paraformaldehyd, powder, TECHNICAL
4114, Plastic bucket, 5 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  30525-89-4
Price
5 800,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Polyoxymethylene
  • Číslo CAS:30525-89-4
  • Vzorec:(CH₂O)n
  • MDL číslo:MFCD00133991
  • Molecular Weight:30.03
  • Merck Index:13,07096
  • Bod varu:135…136 °C (13 Torr)
  • Bod tání:120…170 °C
  • Hustota:0,88 g/cm³ (25 °C)
  • Bod vzplanutí:70 °C (ot. pohárek)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • ADR:4.1,III
  •  :Density: 1,46 g/cm³ (20 °C)
  • UN:2213
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Identifikace:
    splňuje test
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bucket
  • Bal.:
    5 kg
  • Sekvence:
    4114
Specifikace