Shell/neckless vials, Chromacol™
06, Shell/neckless vial, 1,00 ml, Flat bottom, 8×40 mm, Sklo, Průhledná, Ne
Catalog # 548-1182
Supplier: CHROMACOL
Jump to:
Product Details & Documents
These vials are made from superiour quality 1st hydrolytic class glass (Type 1).
PE cap with starburst center design eases syringe needle penetration.
Specifications
- Čepice součástí:Ne
- Ø×H:8×40 mm
- Kapacita:1,00 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:Shell/neckless vial
- Materiál:Sklo
- Sekvence:06
- Základna:Flat bottom