Orders LinkContactUsLinkComponent
Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL
5190, Plastová láhev, 5 L
Katalogové číslo 26217.367
Zdraví
Životní prostředí
Dodavatel:   VWR Chemicals
Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL
Katalogové číslo 26217.367
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  127-18-4
Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL
Tetrachlorethylen ≥98%, TECHNICAL
5190, Plastová láhev, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  127-18-4
Price
3 990,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
  • Číslo CAS:127-18-4
  • Vzorec:C₂Cl₄
  • MDL číslo:MFCD00000834
  • Molecular Weight:165.83
  • Merck Index:12,09332
  • Bod varu:121,1 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–22 °C
  • Hustota:1,63 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:204-825-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Density: 1,63 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1897
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Refractive index (20°C):
    1.503 - 1.505
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
Specifikace