Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber washers
Rubber washers
03, Washer, I.Ø×H 35×7 mm, 75 mm
Katalogové číslo DENE2403575
Dodavatel:   DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Katalogové číslo DENE2403575
Dodavatel:  DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Rubber washers
03, Washer, I.Ø×H 35×7 mm, 75 mm
Přejít na:
Price
339,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A
Specifikace
  • Ø:
    75 mm
  • Popis:
    Washer, I.Ø×H 35×7 mm
  • Sekvence:
    03