Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber washers
Rubber washers
01, Washer, I.Ø×H 12×5 mm, 65 mm
Katalogové číslo DENE2401265
Dodavatel:   DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Katalogové číslo DENE2401265
Dodavatel:  DEUTSCH NEUMANN
Rubber washers
Rubber washers
01, Washer, I.Ø×H 12×5 mm, 65 mm
Přejít na:
Price
275,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A
Specifikace
  • Ø:
    65 mm
  • Popis:
    Washer, I.Ø×H 12×5 mm
  • Sekvence:
    01