methylcyklohexan ≥99%, TECHNICAL
5327, Metal drum, 25 L
Dodavatel: VWR Chemicals
methylcyklohexan ≥99%, TECHNICAL
Katalogové číslo 25505.468
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS: 108-87-2
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:108-87-2
- Vzorec:C₆H₁₁CH₃
- MDL číslo:MFCD00001497
- Molecular Weight:98.19
- Merck Index:13,06074
- Bod varu:101 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–126 °C
- Hustota:0,7693 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–4 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2296
- ADR:3,II
- :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-624-3
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Tin bottle for liquids UN Y (ZPACK12321007)
Informace o balení
P20_VWRC25505.366_SPEC_EN.pdf P20_VWRC25505.468_SPEC_EN.pdf spec_VWRC25505.366 spec_VWRC25505.468 spec_VWRC25505.468
Specifikace produktu
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Produktová literatura
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:Min. 99 %
- Identification:Passes test
- Water:Max. 50 ppm
Specifikace
- Typ balení:Metal drum
- Bal.:25 L
- Sekvence:5327