Orders LinkContactUsLinkComponent
methylcyklohexan ≥99%, TECHNICAL
5190, Metal can, 5 L
Katalogové číslo 25505.366
Hořlavý
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   VWR Chemicals
methylcyklohexan ≥99%, TECHNICAL
Katalogové číslo 25505.366
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  108-87-2
methylcyklohexan ≥99%, TECHNICAL
methylcyklohexan ≥99%, TECHNICAL
5190, Metal can, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  108-87-2
Price
5 180,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:108-87-2
  • Vzorec:C₆H₁₁CH₃
  • MDL číslo:MFCD00001497
  • Molecular Weight:98.19
  • Merck Index:13,06074
  • Bod varu:101 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–126 °C
  • Hustota:0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:–4 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2296
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-624-3
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Identification:
    Passes test
  • Water:
    Max. 50 ppm
Specifikace
  • Typ balení:
    Metal can
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
Specifikace