Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Chlorid lithný ≥98%, purified

3545, Plastová láhev, 250 g
Katalogové číslo 25009.236
Dráždivý
Dodavatel:   VWR Chemicals
Chlorid lithný ≥98%, purified
Katalogové číslo 25009.236
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  7447-41-8
Chlorid lithný ≥98%, purified
Chlorid lithný ≥98%, purified

3545, Plastová láhev, 250 g

Přejít na:
Číslo CAS:  7447-41-8
Price
1 930,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 g
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:7447-41-8
  • Vzorec:LiCl
  • MDL číslo:MFCD00011078
  • Molecular Weight:42.39
  • Merck Index:13,05550
  • Bod varu:1382 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:614 °C
  • Hustota:2,07 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 2,07 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:231-212-3
Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • Assay:
    Min. 98 %

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    250 g
  • Sekvence:
    3545

Specifikace