Colour coders for cryovials, CryoColorCode, Nunc™
16, Různé
Katalogové číslo 479-2488
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Colour coders for cryovials, CryoColorCode, Nunc™
Katalogové číslo 479-2488
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Colour coded inserts for the cap with inscription area.
Notch to remove tube or CryoColorCodes.
Documents
Specifikace
- Barva:Různé
- Sekvence:16
- Cat. No.:479-2488
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact