Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Sample cuvettes
06, Sample cuvettes, with lid, matched pair, 3,5 ml, 10 mm, Quartz Glass
Katalogové číslo 705-0228
Dodavatel:   Hach
Sample cuvettes
Katalogové číslo 705-0228
Dodavatel:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
06, Sample cuvettes, with lid, matched pair, 3,5 ml, 10 mm, Quartz Glass
Přejít na:
Price
26 260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikace
  • Délka optické dráhy:
    10 mm
  • Objem:
    3,5 ml
  • Materiál okna:
    Quartz Glass
  • Popis:
    Sample cuvettes, with lid, matched pair
  • Sekvence:
    06