VWR®, Gelatin
056, Bucket (Plastic), 5 kg
Dodavatel: VWR Chemicals
Přejít na:
Product Details & Documents
- Pale yellow powder
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Informace o balení
24360_GELATINE POWDER PH.EUR_BSE_Rev1
Certifikáty BSE/TSE
P20_VWRC24360.233_SPEC_EN.pdf spec_VWRC24360.233 spec_VWRC24360.233 spec_VWRC24360.368 spec_VWRC24360.368
Specifikace produktu
VWR Chemicals for Biopharma and Pharma Production
Produktová literatura
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Bucket (Plastic)
- Bal.:5 kg
- Sekvence:056
- Cat. No.:24360.368
- Třída:Ph. Eur.
- Formulář:Powder
- Čí. CAS:9000-70-8
- Podmínky uskladnění:Ambient
- Název proteinu/peptidu:Gelatin
- Proteinová synonyma:Gelatine
Specifikace
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



