Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
28, Vzorkovací kyvety, s víkem, stupnice 10/ 20/ 25 ml, 25 ml, 1" / 25 mm, Sklo
Catalog # 705-0126
Supplier:   Hach
Sample cuvettes
Catalog # 705-0126
Supplier:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
28, Vzorkovací kyvety, s víkem, stupnice 10/ 20/ 25 ml, 25 ml, 1" / 25 mm, Sklo
Price
3 100,00 Kč
Log in for availability
1 * 6 KS
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifications
  • Délka optické dráhy:
    1" / 25 mm
  • Objem:
    25 ml
  • Materiál okna:
    Sklo
  • Popis:
    Vzorkovací kyvety, s víkem, stupnice 10/ 20/ 25 ml
  • Sekvence:
    28