Sample cuvettes
23, Sample cuvette, with lid, 35 ml, 100 mm, Glass
Katalogové číslo HACH2629201
Dodavatel: Hach
Přejít na:
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
- Available with or without lid
- Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikace
- Délka optické dráhy:100 mm
- Objem:35 ml
- Materiál okna:Glass
- Popis:Sample cuvette, with lid
- Sekvence:23