Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cuvettes
Sample cuvettes
10, Sample cuvettes, with lid, matched pair, 10/25 ml marked, 25 ml, 1" / 25 mm, Glass
Katalogové číslo HACH2612602
Dodavatel:   Hach
Sample cuvettes
Katalogové číslo HACH2612602
Dodavatel:  Hach
Sample cuvettes
Sample cuvettes
10, Sample cuvettes, with lid, matched pair, 10/25 ml marked, 25 ml, 1" / 25 mm, Glass
Přejít na:
Price
13 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Sample cuvettes for photometric measurements.
  • Available with or without lid
  • Available reusable (made from glass) or for single use (made from plastics)
Specifikace
  • Délka optické dráhy:
    1" / 25 mm
  • Objem:
    25 ml
  • Materiál okna:
    Glass
  • Popis:
    Sample cuvettes, with lid, matched pair, 10/25 ml marked
  • Sekvence:
    10