Orders LinkContactUsLinkComponent
Ampoule breakers
Ampoule breakers
01, Ampoule breaker, 2 ml PourRite ampoules
Katalogové číslo HACH2484600
Dodavatel:   Hach
Ampoule breakers
Katalogové číslo HACH2484600
Dodavatel:  Hach
Ampoule breakers
Ampoule breakers
01, Ampoule breaker, 2 ml PourRite ampoules
Přejít na:
Price
1 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These breakers for ampoules are designed to prevent contamination. Breaker snaps ampoule tip off.
Specifikace
  • Popis:
    Ampoule breaker
  • Sekvence:
    01
  • Určeno pro:
    2 ml PourRite ampoules