Accessories
05, Gelatin filters, wavelength 680 nm, bandpass ± 5 nm
Katalogové číslo 633-0119
Dodavatel: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Gelatin filters, wavelength 680 nm, bandpass ± 5 nm
- Sekvence:05