Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps
Screw caps
03, 82 mm
Katalogové číslo 215-2705
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps
Katalogové číslo 215-2705
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps
Screw caps
03, 82 mm
Přejít na:
Price
423,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 12 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Závit:
    82 mm
  • Sekvence:
    03