Stopcocks, Rotaflo®
14, 3 mm, 8 mm
Katalogové číslo 201-8234
Dodavatel: SciLabware
Přejít na:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE needle valve.
- Lubricant is not required (no seizure, no contamination with grease)
- Interchangeable elements
- Precise flow control
These chemically inert stopcocks can be used at temperatures up to +200 °C. Two different models are available: general purpose (vacuum rating up to 10-4 mm Hg) and high performance (vacuum rating up to 10-9 mm Hg).
Specifikace
- Ø otvoru:3 mm
- Sekvence:14
- Pro zkumavky s vnitř. Ø:8 mm
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Replacement key, bore Ø 6 mmReplacement key, bore Ø 6 mm229-023006High performance Rotaflo® stopcocksPřihlásit se pro dostupnost1 * 2 KS - 3 240,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Replacement key, bore Ø 6 mmReplacement key, bore Ø 6 mm229-023103General purpose Rotaflo® stopcocksPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS - 4 470,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Replacement locking ring for key with bore 6 mmReplacement locking ring for key with bore 6 mmBIBBLR609Rotaflo® stopcocksPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS - 1 070,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Replacement key, bore Ø 10 mmReplacement key, bore Ø 10 mm229-022604High performance Rotaflo® stopcocksPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 2 080,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Replacement key, bore Ø 3 mmReplacement key, bore Ø 3 mm229-022905High performance Rotaflo® stopcocksPřihlásit se pro dostupnost1 * 2 KS - 2 320,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Replacement locking ring for key with bore 3 mmReplacement locking ring for key with bore 3 mmBIBBLR308Rotaflo® stopcocksPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS - 728,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Replacement key, bore Ø 10 mmReplacement key, bore Ø 10 mm229-023401General purpose Rotaflo® stopcocksPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS - 6 960,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Replacement key, bore Ø 3 mmReplacement key, bore Ø 3 mmBIBBGP3K02General purpose Rotaflo® stopcocksPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS - 2 860,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Replacement locking ring for key with bore 10 mmReplacement locking ring for key with bore 10 mmBIBBLR1007Rotaflo® stopcocksPřihlásit se pro dostupnost1 * 5 KS - 998,00 Kč