Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with long stem
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 125 - 150 mm, 105 mm
Katalogové číslo 221-0025
Dodavatel:   SciLabware
Funnels with long stem
Katalogové číslo 221-0025
Dodavatel:  SciLabware
Funnels with long stem
Funnels with long stem
150 mm, 8 mm, 125 - 150 mm, 105 mm
Přejít na:
Price
715,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With smooth internal walls. Cone angle 60°.
Specifikace
  • Vněj. Ø nálevky:
    105 mm
  • Vnější Ø stonku:
    8 mm
  • Délka stonku:
    150 mm
  • Pro filtr Ø:
    125 - 150 mm