Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, POLY
Spoons, POLY
02, Straight, 185 mm, 40×20 mm
Katalogové číslo 231-1069
Dodavatel:   BOCHEM
Spoons, POLY
Katalogové číslo 231-1069
Dodavatel:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
02, Straight, 185 mm, 40×20 mm
Přejít na:
Price
161,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoon for a wide range of uses. Special shape for light and easy handling.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Specifikace
  • Popis:
    Straight
  • Délka:
    185 mm
  • Sekvence:
    02
  • Velikost lžíce:
    40×20 mm