Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets
Wire baskets
08, 300×200 mm
Katalogové číslo 216-2846
Dodavatel:   BOCHEM
Wire baskets
Katalogové číslo 216-2846
Dodavatel:  BOCHEM
Wire baskets
Wire baskets
08, 300×200 mm
Přejít na:
Price
4 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Spot-welded grid 8×8×1 mm
  • Reinforced edges
  • Stowable handle
These round baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Specifikace
  • Ø×H:
    300×200 mm
  • Sekvence:
    08