Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, bakelite
Screw caps, bakelite
13, with rubber liner, 35 mm, Černá
Katalogové číslo 215-2679
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps, bakelite
Katalogové číslo 215-2679
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps, bakelite
Screw caps, bakelite
13, with rubber liner, 35 mm, Černá
Přejít na:
Price
2 960,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Závit:
    35 mm
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    with rubber liner
  • Sekvence:
    13