Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, PP
Screw caps, PP
self-sealing, 28 mm, Bílá
Katalogové číslo 215-3237
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps, PP
Katalogové číslo 215-3237
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps, PP
Screw caps, PP
self-sealing, 28 mm, Bílá
Přejít na:
Price
560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Závit:
    28 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    self-sealing