Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, bakelite
Screw caps, bakelite
19, with TRISEAL seal, 25 mm, Černá
Katalogové číslo 215-2686
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps, bakelite
Katalogové číslo 215-2686
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps, bakelite
Screw caps, bakelite
19, with TRISEAL seal, 25 mm, Černá
Přejít na:
Price
919,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Závit:
    25 mm
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    with TRISEAL seal
  • Sekvence:
    19