Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, bakelite
Screw caps, bakelite
09, with PE seal, 20 mm, Černá
Katalogové číslo 215-2697
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps, bakelite
Katalogové číslo 215-2697
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps, bakelite
Screw caps, bakelite
09, with PE seal, 20 mm, Černá
Přejít na:
Price
698,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Závit:
    20 mm
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    with PE seal
  • Sekvence:
    09