Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
Příslušenství
11, Pestle only, 30 ml
Katalogové číslo 432-5042
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Příslušenství
Katalogové číslo 432-5042
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Příslušenství
Příslušenství
11, Pestle only, 30 ml
Přejít na:
Price
6 850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Pestle only, 30 ml
  • Sekvence:
    11