Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
Příslušenství
10, Pestle only, 15 ml
Katalogové číslo 432-5039
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Příslušenství
Katalogové číslo 432-5039
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Příslušenství
Příslušenství
10, Pestle only, 15 ml
Přejít na:
Price
5 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Pestle only, 15 ml
  • Sekvence:
    10