Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
Příslušenství
08, Pestle only, 5 ml
Katalogové číslo 432-5033
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Příslušenství
Katalogové číslo 432-5033
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Příslušenství
Příslušenství
08, Pestle only, 5 ml
Přejít na:
Price
5 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Pestle only, 5 ml
  • Sekvence:
    08