Orders LinkContactUsLinkComponent
Příslušenství
Příslušenství
07, Pestle only, 2 ml
Katalogové číslo 432-5030
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Příslušenství
Katalogové číslo 432-5030
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Příslušenství
Příslušenství
07, Pestle only, 2 ml
Přejít na:
Price
5 260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Pestle only, 2 ml
  • Sekvence:
    07