Orders LinkContactUsLinkComponent
Snap plug caps, WHEATON®
Snap plug caps, WHEATON®
03, PE blue, 8 mm
Katalogové číslo WHEA242804
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Snap plug caps, WHEATON®
Katalogové číslo WHEA242804
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Snap plug caps, WHEATON®
Snap plug caps, WHEATON®
03, PE blue, 8 mm
Přejít na:
Price
2 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Ø:
    8 mm
  • Type:
    PE blue
  • Sekvence:
    03