Screw caps, bakelite
05, with Butyl/PTFE seal, 30 mm, Černá, Bakelit
215-2683
: GRAVIS
- Závit:30 mm
- Barva:Černá
- Popis:with Butyl/PTFE seal
- Materiál:Bakelit
- Sekvence:05
Dusičnan stříbrný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, Titripur® volumetric solution, Supelco®
#: 1.09080.1000
: Merck
Kyselina chlorovodíková fuming ≥37%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO APHA: ≤10, Fluka™
#: 30721-1L
: Honeywell Chemicals