Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, bakelite
Screw caps, bakelite
04, with black Butyl/PTFE seal, 28 mm, Černá, Bakelit
Katalogové číslo 215-2682
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps, bakelite
Katalogové číslo 215-2682
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps, bakelite
Screw caps, bakelite
04, with black Butyl/PTFE seal, 28 mm, Černá, Bakelit
Přejít na:
Price
4 660,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Závit:
    28 mm
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    with black Butyl/PTFE seal
  • Materiál:
    Bakelit
  • Sekvence:
    04