Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw caps, PP
with TRISEAL seal, 38 mm, Černá
Katalogové číslo 215-2707
Dodavatel:   GRAVIS
Screw caps, PP
Katalogové číslo 215-2707
Dodavatel:  GRAVIS
Screw caps, PP
Screw caps, PP
with TRISEAL seal, 38 mm, Černá
Přejít na:
Price
1 480,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Specifikace
  • Závit:
    38 mm
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    with TRISEAL seal