Accessories
34, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 45 mm for 520/525 models
Katalogové číslo SOCOGLP45
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCOGLP45
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
34, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 45 mm for 520/525 models
Přejít na:
Price
712,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 45 mm for 520/525 models
  • Sekvence:
    34