Accessories
33, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 40 mm for 520/521 models
Katalogové číslo SOCOGLP40
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCOGLP40
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
33, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 40 mm for 520/521 models
Přejít na:
Price
712,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 40 mm for 520/521 models
  • Sekvence:
    33