Accessories
32, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 38 mm
Katalogové číslo 613-4891
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo 613-4891
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
32, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 38 mm
Přejít na:
Price
712,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 38 mm
  • Sekvence:
    32