Accessories
28, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 25 mm
Katalogové číslo 613-4890
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo 613-4890
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
28, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 25 mm
Přejít na:
Price
380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 25 mm
  • Sekvence:
    28