Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
09, Without connector (free end) for custom installation, 2 m
Katalogové číslo SCOI285120028
Dodavatel:   SI Analytics
Electrode Cables
Katalogové číslo SCOI285120028
Dodavatel:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
09, Without connector (free end) for custom installation, 2 m
Přejít na:
Price
1 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifikace
  • Popis:
    Without connector (free end) for custom installation
  • Délka:
    2 m
  • Sekvence:
    09