Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample dippers
Sample dippers
02, Dip sampler for liquid samples, Bezbarvá, PP, 1000 mm, 22 mm
Katalogové číslo BURK5315-0100
Dodavatel:   BURKLE
Sample dippers
Katalogové číslo BURK5315-0100
Dodavatel:  BURKLE
Sample dippers
Sample dippers
02, Dip sampler for liquid samples, Bezbarvá, PP, 1000 mm, 22 mm
Přejít na:
Price
1 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Plunging siphons for the simple removal of liquid samples.
  • Made from transparent PP
  • All-layer and point sampling
  • Upper end with reflux valve, lower end with ball valve
Specifikace
  • Ø:
    22 mm
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Popis:
    Dip sampler for liquid samples
  • Délka:
    1000 mm
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    02