Orders LinkContactUsLinkComponent
Drying tubes, U-shaped
100 mm, 13 mm
Katalogové číslo LENZ05339010
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Drying tubes, U-shaped
Katalogové číslo LENZ05339010
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Drying tubes, U-shaped
Drying tubes, U-shaped
100 mm, 13 mm
Přejít na:
Price
741,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Drying tubes, U-shaped, side tubes with olives (Ext.Ø: 6 mm).
Specifikace
  • Ø vnitř.:
    13 mm
  • Délka:
    100 mm