Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder samplers, MicroSampler
Powder samplers, MicroSampler
07, Head for Ø 25 mm tube, Nerezová ocel 316L, 10 ml
Katalogové číslo 331-0026
Dodavatel:   BURKLE
Powder samplers, MicroSampler
Katalogové číslo 331-0026
Dodavatel:  BURKLE
Powder samplers, MicroSampler
Powder samplers, MicroSampler
07, Head for Ø 25 mm tube, Nerezová ocel 316L, 10 ml
Price
3 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel AISI 316 L (1,4404). The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed for easy cleaning
  • Additional tips are available in different sizes
  • Sterilisable
Volumes of 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, and 10 ml can be sampled easily, quickly, and cleanly from different sampling depths from sacks or containers.
The tips of the MicroSampler are interchangeable. This means that tips with different volumes can be used.
 : Please order lance and head separately.
Specifikace
  • Objem:
    10 ml
  • Popis:
    Head for Ø 25 mm tube
  • Materiál:
    Nerezová ocel 316L
  • Sekvence:
    07
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0023
    03
    Nerezová ocel 316L
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 520,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0025
    05
    Nerezová ocel 316L
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 440,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0024
    04
    Nerezová ocel 316L
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 520,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-2192
    06
    Nerezová ocel 316L
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 440,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0022
    02
    Nerezová ocel 316L
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 520,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0026
    07
    Nerezová ocel 316L
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 440,00 Kč